Wichtige Dokumente
05174
DL-Menthol
analytical standard
Synonym(e):
Menthol, 2-Isopropyl-5-methyl-cyclohexanol, Hexahydrothymol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ~50:50
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
216 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F
Flammpunkt (°C)
96 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)