Merck
05040
Millipore
Agar
powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
Agar-Agar
About This Item
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 250 g
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Glührückstand
≤6%
Verlust
≤20% loss on drying
pH-Wert
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
Übergangstemp.
gel point ~35 °C (1.5% solution)
Gelstärke
>300 g/cm2 (1.5% gel)
Löslichkeit
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
Anwendung(en)
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChIKey
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agar ist in der Mikrobiologie als Festigungsmittel für mikrobielle Nährmedien weit verbreitet. Es ist ein Polysaccharid, das aus Seetang gewonnen wird und hauptsächlich aus Agarose besteht. Agar ist im Wesentlichen eine inerte Substanz und daher ein ideales Material für mikrobielle Nährmedien, da es nicht in das Wachstum der Mikroorganismen eingreift. Agar kann Medien festigen und ermöglicht es dadurch den Mikroorganismen in einer festen Umgebung zu wachsen. Dies erleichtert die Bildung unterscheidbarer Kolonien und die selektive Isolierung spezifischer Mikroorganismen. Es wird auch zum Herstellen von Selektions- und Differenzierungsmedien verwendet, die zusätzliche Nährstoffe oder andere chemische Substanzen enthalten, um das Wachstum spezifischer Mikroorganismen selektiv zu fördern oder zu inhibieren. Agar wird durch Autoklavieren sterilisiert und dann in Petrischalen gegossen, in denen es abkühlt und fest wird und so die Oberfläche für das mikrobielle Wachstum ausbildet.
Anwendung
Agar wird häufig als Festigungsmittel für viele mikrobielle Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeproben verwendet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Jacinta E Browne et al.
Ultrasound in medicine & biology, 43(11), 2733-2740 (2017-08-28)
A device for the training and quantitative assessment of the competency of trainee radiologists in the technically challenging area of breast sonography was developed and evaluated. Currently, suitable commercially available devices are lacking, and there is a growing realization that
Tatiana Johnston et al.
Scientific reports, 8(1), 7062-7062 (2018-05-08)
The emergence of Staphylococcus aureus strains resistant to 'last resort' antibiotics compels the development of new antimicrobials against this important human pathogen. We found that propyl 5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbodithioate (HMPC) shows bacteriostatic activity against S. aureus (MIC = 4 μg/ml) and rescues Caenorhabditis elegans from
Christos G Xanthis et al.
Magnetic resonance imaging, 48, 96-106 (2017-12-31)
Quantitative cardiovascular Magnetic Resonance Imaging techniques are gaining wide acceptance within the MR community due to their potential to diagnose non-localized disease, guide therapy and improve patient outcome. During the last decade, there has been an increasing interest for developing
AGAR SUSPENSION CULTURE FOR THE SELECTIVE ASSAY OF CELLS TRANSFORMED BY POLYOMA VIRUS.
MACPHERSON I, MONTAGNIER L
Virology, 291-294 (1964)
Hijacking membrane transporters for arsenic phytoextraction.
Melissa S LeBlanc et. Al.
Journal of Biotechnology, 163 (1), 1-9 (2013)
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.