Merck
03661
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homomet-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-5-(methylthio)-pentansäure, Boc-L-β-homomethionin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.35
Beilstein:
8319678
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder with small lumps
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(5-6-17-4)7-9(13)14/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
HBFKPNZCUUZRLA-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)