00750
Acetonoxim
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
135 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C
60-63 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChIKey
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?