00307
ADA
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
N-(2-Acetamino)-iminodiessigsäure, Nitrilotriessigsäuremonoamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH-Wert
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp (Schmelzpunkt)
219 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.05 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.05 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES String
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?