40-4008
Neutral Red-Bromothymol Blue solution
pH 7.1
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.1
Eignung
for titration
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup