Merck
37-0525
Sigma-Aldrich
Zinkstearat
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
Synonym(e):
Stearinsäure Zinksalz
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
632.33
Beilstein:
3919706
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
SAJ first grade
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1454 °F
Zusammensetzung
Zn, 10.3-10.7%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChIKey
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
530.6 °F
Flammpunkt (°C)
277 °C