Merck
26411
Sigma-Aldrich
Calciumstearat
6.6-7.4% Ca basis
Synonym(e):
Octadecansäure Calciumsalz, Stearinsäure Calciumsalz
Größe auswählen
1 KG
CHF 52.90
20 KG
Anfragen
CHF 52.90
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 52.90
20 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
607.02
Beilstein:
3919698
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 52.90
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Konzentration
6.6-7.4% Ca
Verunreinigungen
≤0.004% heavy metals (as Pb)
≤0.3% free acid (as stearic acid)
Glührückstand
≤10%
Verlust
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChIKey
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polymorphic transformations of calcium stearate and calcium stearate monohydrate.
R D VOLD et al.
Journal of colloid science, 3(4), 339-361 (1948-08-01)
Lorenzo Vannozzi et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 75, 147-159 (2017-07-25)
The fabrication of biomaterials for interaction with muscle cells has attracted significant interest in the last decades. However, 3D porous scaffolds featured by a relatively low stiffness (almost matching the natural muscle one) and highly stable in response to cyclic
Stearic acid and calcium stearate monolayer collapse.
Neuman RD.
Journal of Colloid and Interface Science, 56(3), 505-510 (1976)
Molecular orientation in the physical-vapour-deposited thin films of calcium stearate.
Miki T, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24(8A), L672-L672 (1985)