Merck
37-0490
Sigma-Aldrich
Zinc p-phenolsulfonate octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Lineare Formel:
Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O
Molekulargewicht:
555.85
UNSPSC-Code:
12352302
Assay:
≥98.0%
Qualität:
SAJ first grade
Form:
solid
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)