Wichtige Dokumente
30-0399
Terpineol
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
213-218 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChIKey
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?