Merck
172693
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-methylbenzoat
99%
Synonym(e):
Ethyl-p-toluat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
1863756
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 4-methylbenzoate was used in the synthesis of ethyl 4-(bromomethyl)benzoate[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)