Merck
28-3530
Sigma-Aldrich
Sodium orthosilicate hydrate
CP
About This Item
Lineare Formel:
2Na2O · SiO2
Molekulargewicht:
184.04 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
12352300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Verfügbarkeit
available only in Japan