Merck
28-2880
Sigma-Aldrich
Natriumhexametaphosphat
SAJ first grade, 65.0-83.0% P2O5 basis
Synonym(e):
Calgon, Grahamsches Salz, Natriumpolyphosphat, Phosphatglas, wasserlöslich, Polyphosphat Natriumsalz
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay:
65.0-83.0% P2O5 basis
Qualität:
SAJ first grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ first grade
Assay
65.0-83.0% P2O5 basis
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmt für den zytologischen Nachweis von Naphthol-AS-D-Chloroacetatesterase im Blut, in Knochenmarkfilmen oder Touch-Gewebepräparationen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hironori Taniguchi et al.
Microbial cell factories, 18(1), 75-75 (2019-04-27)
Thermostable enzymes have several advantages over their mesophilic counterparts for industrial applications. However, trade-offs such as thermal instability of enzyme substrates or co-factors exist. Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is an important co-factor in many enzyme-catalyzed oxidation-reduction reactions. This compound spontaneously