Wichtige Dokumente
28-1850
Natriumbicarbonat
JIS special grade, 99.5-100.3%
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
99.5-100.3%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable