Wichtige Dokumente
28-1840
Natriumbenzoat
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonym(e):
Benzoesäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-8.5 (25 °C, 144.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable