27-0620
p-Rosolsäure
JIS special grade
Synonym(e):
4-[Bis-(4-hydroxyphenyl)-methylen]-2,5-cyclohexadienon, Aurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
O=C(C=C1)C=CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
InChIKey
FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable