Merck
24-6460
Sigma-Aldrich
Methylviolett 2B
SAJ first grade
Synonym(e):
Basic Violet 1
About This Item
CAS-Nummer:
Farbindexnummer:
42535
Beilstein:
8464808
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ first grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
137 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChIKey
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methylviolett 2B ist ein Gemisch aus polymethylierten (4,5 and 6) Pararosanilin-chloriden
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)