Merck
24-5570
Sigma-Aldrich
Potassium stearate
CP
Synonym(e):
Octadecanoic acid potassium salt, Stearic acid potassium salt
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOK
Molekulargewicht:
322.57
UNSPSC-Code:
12352300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gerardo Alvarez-Rivera et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 37-44 (2016-03-08)
The stability and photochemical transformations of cosmetic preservatives in topical applications exposed to UV-light is a serious but poorly understood problem. In this study, a high throughput extraction and selective method based on pressurized liquid extraction (PLE) coupled to gas