24-4770
Kalilauge
0.1 M in isopropanol
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.1 M in isopropanol
1/10 N
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.1 °F
Flammpunkt (°C)
11.7 °C