Wichtige Dokumente
19-1870
Quecksilber Atomspektroskopie-Standard-Konzentrat 1.00 g Hg
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Hg, 1000 ppm Hg
Synonym(e):
Quecksilber(II)-chlorid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL Hg
1000 ppm Hg
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES String
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChIKey
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?