89459
Quecksilber Standard für ICP
TraceCERT®, 10 mg/L Hg in nitric acid (nominal concentration)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 mg/L Hg in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)