19-0910
Mangan(IV)-oxid
CP
Synonym(e):
Mangandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: manganese
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChIKey
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash