377457
Mangan(III)-oxid
−325 mesh, 99%
Synonym(e):
Mangan-sesquioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
InChIKey
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.