18-1010
L-Leucin
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylpentansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable