Wichtige Dokumente
18-0317
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
SAJ first grade, ≥96.0%
Synonym(e):
N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz, Sarkosyl NL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Beschreibung
anionic surfactant
Assay
≥96.0%
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 600
Verfügbarkeit
available only in Japan
Aggregatnummer
2
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
protein purification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChIKey
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
512.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
267 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)