Merck
12-1605
Sigma-Aldrich
Griess-Romijin nitrite reagent
Synonym(e):
GR nitrite reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nitrite detection
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)