11-0210
Field′s reagent (A)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
blood stain
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)