07-4820
Dimethyl-sulfat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Schwefelsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
923 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Dichte
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C