185086
Natriumcyanat
96%
Synonym(e):
Sodium isocyanate, Zassol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Eignung der Reaktion
core: sodium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Na+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable