Wichtige Dokumente
05-5150
Cobalt(II)-Chlorid Hexahydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
40 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?