05-0900
Calciumoxid
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Kalk gebrannt, Ätzkalk
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: calcium
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
12.6 (20)
bp
2850 °C (lit.)
Dichte
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChIKey
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges