Wichtige Dokumente
05-0300
Cadmiumsulfat 8/3-Hydrat
SAJ super special grade, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ super special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Cd++].[Cd++].[Cd++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Cd.3H2O4S.8H2O/c;;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
AGHQMAQBLOTWPQ-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Bone,Kidney,Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?