03-0660
Beef tallow
CP
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Verfügbarkeit
available only in Japan
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
606.2 °F
Flammpunkt (°C)
319 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?