Wichtige Dokumente
01-6430
L-Arginin
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?