Merck
12015196001
Roche
Lumi-LightPLUS Western-Blot-Substrat
pkg of 100 mL (1,000 cm2 membrane)
Synonym(e):
Western-Blot-Substrat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Verpackung
pkg of 100 mL (1,000 cm2 membrane)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Da sich die Technologie zur Quantifizierung der Chemilumineszenz weiterentwickelt, müssen sich auch die Substrate für Chemilumineszenz weiterentwickeln. Beispielsweise verringert sich die Lichtemission von gängigen verstärkten Luminolsubstraten innerhalb von 30 Minuten wesentlich. Im Gegensatz dazu besteht das chemilumineszente Signal von Lumi-LightPLUS-Substrat mehr als neun Stunden; und da Aufnahmen von nur wenigen Minuten erforderlich sind, können mehrere Aufnahmen gemacht werden. Außerdem ermöglicht die Möglichkeit, längere Aufnahmen zu machen, den Nachweis von seltenen Proteinen oder höhere Verdünnungen der zu verwendenden Antigene oder Antikörper. Die Emissionswellenlänge des Lumi-LightPLUS-Substrats beträgt 425 nm.
Vergleich von Lumi-Light-Substrat und Lumi-LightPLUS-Substrat
Lumi-Light-Substrat Lumi-LightPLUS-Substrat
Sensitivität
10-50 pg Antigen 1-5 pg Antigen
Primärantikörperlösung Bis zu 10-fache Verdünnung verglichen mit kalorimetrischem Nachweis Bis zu 100-fache Verdünnung verglichen mit kalorimetrischem Nachweis
Signalstabilität >3 Stunden (Signal durch 30-minütige Inkubation verstärken) > 9 Stunden (Signal durch 30-minütige Inkubation verstärken)
Anzahl an Tests: Das Reagens ist ausreichend für 10 Blots mit einer Größe von je 10 cm x 10 cm.
Empfindlichkeit: Abhängig von der Affinität des Primärantikörpers können in Forschungsstudien 1 bis 5 pg Antigene nachgewiesen werden.
Lagerung und Stabilität: Die Lumi-LightPLUS-Substratkomponenten sind bei +2 bis +8 °C bis zum auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Die Komponenten werden bei +15 bis +25 °C geliefert.
Anwendung
Das Lumi-LightPLUS Western-Blot-Substrat dient zum chemilumineszenten Nachweis von Antigenen, die auf Membranen geblottet wurden, mittels mit Meerrettich-Peroxidase konjugierten Sekundärantikörpern. Es kann für den hochempfindlichen Nachweis jedes auf eine PVDF-Western-Blot-Membran oder Nitrocellulose-Membran geblotteten Antigens eingesetzt werden.
Das Lumi-LightPLUS-Western-Blot-Substrat eignet sich für hochempfindlichen Western Blot, insbesondere wenn eine Quantifizierung erforderlich ist. Das chemilumineszente Signal bleibt mehr als 9 Stunden bestehen, wodurch mehrere Aufnahmen gemacht werden können.
Das Lumi-LightPLUS-Western-Blot-Substrat wird in Western Blot eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nachweis von seltenen Proteinen. Nachweis von Antigenen im Bereich von 1 bis 5 pg.
  • Mehrere Aufnahmen machen. Das Signal ist nach der Substratzugabe mehr als 9 Stunden stabil.
  • Einsparung von Probenmaterial. Das Lumi-LightPLUS-Substrat weist Antigen in Mengen von weniger als 5 pg nach.
  • Einsparung von wertvollen Ressourcen. 10- bis 100-fach höhere Verdünnung des Primärantikörpers gegenüber kalorimetrischen Nachweisverfahren.
  • Vorteil einer einfachen Vorbereitung. Die beiden Lumi-Light-Komponenten einfach in einem Verhältnis von 1:1 mischen.
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten
Qualität
Jede Charge wird mit Maus- oder Kaninchen-Antikörpern funktionsgeprüft.
Angaben zur Herstellung
Stabilisatoren: proteinhaltige Stabilisatoren
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration eines Konjugats hängt von der Anwendung und dem Substrat ab.
Die folgenden Konzentrationen sollten als Leitfaden erachtet werden:
  • Dot Blot: 50 mU/ml
  • ELISA: 25 mU/ml
  • Western Blot: 50 mU/ml
Arbeitslösung: Herstellung von zusätzlichen Reagenzien und Lösungen
Die Tabelle in der Gebrauchsanweisung beschreibt die Herstellung von Arbeitslösungen. Die Volumina sind für Membranen von 10 x 10 cm Größe konzipiert. Für größere Membranen muss das Volumen nach oben angepasst werden. Äquilibrieren Sie für reproduzierbare Ergebnisse vor dem Gebrauch alle Lösungen auf Raumtemperatur.
Hinweis: Verwenden Sie kein Azid, um die Lösungen gegen Mikrobenwachstum zu stabilisieren, da Azid die Meerrettich-Peroxidase irreversibel hemmt.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Lumi-LightPLUS Luminol/Enhancer Solution
  • Lumi-LightPLUS Stable Peroxide Solution
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hana Cernecka et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 385(9), 875-882 (2012-06-13)
β(3)-Adrenoceptors are a promising drug target for the treatment of urinary bladder dysfunction, but knowledge about their expression at the protein level and their functional role is limited, partly due to a lack of well validated tools. As many antibodies
Serum-Induced Differentiation of Glioblastoma Neurospheres Leads to Enhanced Migration/Invasion Capacity That Is Associated with Increased MMP9
Joseph JV, et al.
PLoS ONE (2015)
Thioredoxin-1 protects against androgen receptor-induced redox vulnerability in castration-resistant prostate cancer
Samaranayake GJ, et al.
Nature Communications, 8(1), 1204-1204 (2017)
Ataxia telangiectasia mutated (ATM) inhibition transforms human mammary gland epithelial cells
Mandriota SJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(17), 13092-13106 (2010)
Maria Samata et al.
Cell, 182(1), 127-144 (2020-06-06)
Before zygotic genome activation (ZGA), the quiescent genome undergoes reprogramming to transition into the transcriptionally active state. However, the mechanisms underlying euchromatin establishment during early embryogenesis remain poorly understood. Here, we show that histone H4 lysine 16 acetylation (H4K16ac) is