WBLUF0020
Immobilon Forte HRP-Substrat für Western-Blotting, 20 ml
Western blotting, dot/slot blotting
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
peroxidase conjugate
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 20 mL
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Membranfläche
200 cm2 , membrane coverage
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Qualität
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.