Merck
10602370001
Roche
Rinderplasmin
from bovine plasma
Synonym(e):
Plasmin
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
bovine plasma
Form
suspension
Spezifische Aktivität
≥2 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
Mol-Gew.
Mr ~85 kDa
Verpackung
pkg of 1 mL (5 U)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
8.9
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Plasmin wird durch proteolytische Spaltung seines Vorläuferplasminogens gewonnen. Menschliches Plasmin besteht aus zwei Polypeptidketten. Die Polypeptidketten sind über Disulfidbrücken miteinander verbunden.
Spezifität
Serin-Endopeptidase, die Peptid- und Esterbindungen an der Carboxyl-Seite von Lys oder Arg hydrolysiert; selektiver als Trypsin.
Anwendung
Rinderplasmin wird als Standard für die Beurteilung von Plasmin-Biosensoren und für proteolytische Assays eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Plasmin spielt eine wichtige Rolle in der Proteolyse und der Fibrinolyse. Es besitzt eine inflammatorische Wirkung. Plasmin ist auch an der Hydrolyse von Peptidbindungen nach Arginin oder Lysin beteiligt. Es spaltet zudem Hormone wie Glucagon, Thrombopoietin und Wachstumshormone. Plasmin spielt eine Rolle bei der Spaltung von Komplementfaktoren wie C3 und C5, der Koagulationsfaktoren V und VIII, von Matrixproteinen, Wachstumsfaktoren, E-Cadherinen und Metalloproteinase.
Physikalische Form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Plasmin-induced proteolysis and the role of apoprotein (a), lysine and synthetic lysine analogs
Rath M and Pauling L
Journal of Orthomolecular Medicine, 7(1), 17-23 (1992)
Chunyue Zhang et al.
Journal of dairy science, 103(1), 179-190 (2019-11-18)
Fat separation is a limiting factor for the shelf life of UHT milk. It may be promoted by the proteolysis of fat surface-adsorbed proteins (FSAP) by proteases that remain active after UHT treatment. The aim of this research was to
Plasmin as a proinflammatory cell activator
Syrovets T, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 92(3), 509-519 (2012)
A rapid and sensitive biosensor for measuring plasmin activity in milk
Dacres H, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 301, 127141-127141 (2019)
Primary structure of the B-chain of human plasmin
WIMAN B.
European Journal of Biochemistry, 76(1), 129-137 (1977)