Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 216.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 731.00 |
Über diesen Artikel
CHF 216.00
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H38N6O5.2ClH/c1-14(2)13-19(28-23(32)20(25)15(3)4)22(31)27-18(7-5-6-12-24)21(30)26-16-8-10-17(11-9-16)29(33)34;;/h8-11,14-15,18-20H,5-7,12-13,24-25H2,1-4H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32);2*1H/t18-,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
VESQMNNSPPEOSZ-ZLARAOTRSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description plasmin substrate | description plasmin substrate | description ≥95% (HPLC) | description plasmin substrate |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility - | solubility ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?