Merck
ZUFPREUN0
Milli-Q
UF-Vorbehandlungseinheit 3/4
Removes contaminants from tap water with fouling index above system specifications
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
6 V
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
22 kg operating weight (48.5 lb)
Einheit H × B × T
129 cm (50.8 in.) × 30 cm (11.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Diese Ultrafiltrations(UF)-Vorbehandlungseinheit entfernt suspendierte Partikel, Mikroorganismen und Kolloide aus Leitungswasser und wird verwendet, wenn Leitungswasser einen hohen Fouling-Index (7 > SDI > 12) aufweist.
Anwendung
Behandelt Leitungswasser mit hohem Fouling-Index vor, bevor es in Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000 Systeme eingespeist wird.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany