Merck
ZAFS52150
Milli-Q
Milli-Q®-CLX-7150-Wasseraufbereitungssystem, 230 V, 50/60 Hz
Delivers up to 3000 L/day of clinical laboratory reagent water (CLRW)
Synonym(e):
Milli-Q® CLX 7150 Water Purification System 230V 50/60 Hz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® CLX
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
150 L/hr make-up flow rate
3000 L/day max. usage
318 kg operating weight (701.1 lb)
4 L/min distribution flow rate
Widerstandsfähigkeit
>15 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<30 ppb (Product water)
Aufnahme
potable tap water
Abgabe
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q®-CLX-7150-Analysegerätspeisesystem bietet eine wirtschaftliche und leistungsstarke Wasseraufbereitungslösung für einen Reinwasserbedarf von bis zu 3.000 l pro Tag. Bis zu 3 Systeme können in Reihe geschaltet werden, um die tägliche Kapazität zu erhöhen. Das hergestellte Wasser entspricht der Richtlinie für klinisches Laborreagenswasser (CLRW) des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Dieses biomedizinische Wassersystem mit hohem Durchsatz unterstützt die maximale Produktivität Ihres klinischen Labors, indem es moderne Aufbereitungstechnologien integriert und ein nie dagewesenes Maß an Systemverfügbarkeit und Service bietet. Die Online-Überwachungs- und -Servicefunktion MyMilli-Q Remote Care ist für alle Milli-Q®-CLX-Systeme verfügbar.
Anwendung
Die Hochdurchsatz-Wasseraufbereitungslösung Milli-Q CLX 7150 speist Analysegeräte mit gleichbleibender Wasserqualität, die den CLRW-Standards des CLSI entspricht. Ihr klinisches Labor profitiert von der leistungsstarken und wirtschaftlichen Wasseraufbereitungslösung, die viele kritische Anforderungen erfüllt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Echtzeitüberwachung und sicherer Fernzugriff rund um die Uhr.
  • Automatische e-Record-Archivierung für bis zu zwei Jahre für eine erleichterte Laborakkreditierung und Reakkreditierungsprozesse.
  • Das patentierte Elix® Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) liefert gleichbleibend hochwertiges Wasser ohne Notwendigkeit für Harzzylinder. Dies verringert Wartung, laufende Kosten und Analysegerätausfallzeiten.
  • Die einzigartige E.R.A.® Technologie optimiert die Wasserrückgewinnung automatisch auf der Grundlage der Speisewasserqualität, um Wassernutzungskosten zu senken.
  • Drei eingebaute bakterizide UV-Lampen verringern die System- und Analysegerätdesinfektionsanforderungen für maximale Laborarbeitszeit.
  • Ein großer, anwenderfreundlicher Farb-Touchscreen zeigt alle wichtigen Systeminformationen auf einen Blick und ermöglicht eine intuitive Bedienung.
  • Um sicherzustellen, dass Sie stets eine ununterbrochene Versorgung mit Reinwasser haben, sind diese robusten Systeme mit einer Notfall-Bypass-Funktion ausgestattet, die leicht einzurichten ist.
  • Die Systeme sind kompakt und können dort montiert werden, wo es für das Labor praktisch ist. Sie können sie außerdem nach Ihren speziellen Anforderungen anpassen.
  • Verfügbar mit der Überwachungs- und Servicefunktion MyMilli-Q Remote Care für maximale Systemverfügbarkeit.
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
  • Diese Bestellnummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, kein Zubehör und keine anderen Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
Wirkungsweise: Filtration und UV
Anwendung: Klinische Labore
Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert Wasser, das durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität gefiltert und einer bakteriziden UV-Lampe ausgesetzt wurde. Bitte lesen Sie den Abschnitt „System“ im Systemgerätehandbuch (auf dem USB-Stick der Konfigurationsversion für Nordamerika verfügbar).
Lagerungshinweis: An einem trockenen Ort aufbewahren.
Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Rechtliche Hinweise
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.