Merck
XF2004758
Millipore
Edelstahl-Trägerfritte
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Edelstahlfritte
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel screen
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Diese Filterhalter aus Edelstahl für die Analyse sind für die Vakuumfiltration von Proben für die bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse konzipiert.
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen für Proben von bis zu 250 ml erhältlich
•Die Halterung mit 250-ml-Trichter ist mit einem Trichterdeckel versehen, der mit einer Zubehörfiltereinheit belüftet werden kann
•Kann autoklaviert oder abgeflammt werden
Anwendungen:
Bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse
Filterhalter für die Analyse
XF2004710 100-ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
XF2004725 250-ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
XX1002540 50-ml-Filterhalter, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XX1002540:
XX1002503 Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1002535 Dichtungen, PTFE-beschichtet
XX1002542 Sockel für 25-mm-Filterhalter
XX2004718 Stopfen Nr. 8, 9,5-mm-Loch (3/8 Zoll), Silikon
XX5002501 Stützsieb, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XF2004710 und XF2004725:
XF2004755 Edelstahlfilter, 100 ml
XF2004756 Edelstahltrichter, 250 ml
XF2004758 Edelstahl-Trägerfritte
XX1004703 Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1004708 Stopfen mit Loch Nr. 8, Silikon
Zubehör
SLFG02550 Millex Spritzenvorsatzfilter, Fluoropore® PTFE, hydrophob, nicht steril, 25 mm
XX1004705 Vakuumfiltrationskolben, 1 l
XX1004744 Vakuumfiltrationskolben, 4 l
XX7100004 Schläuche, 4,76 mm (3/16 Zoll) I.D. x 140 cm, Silikon
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.