Wichtige Dokumente
XX4304704
Millipore
Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTF auf 5/16 Zoll ID, Polypropylen
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene adapter
Qualitätsniveau
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Abgesehen von den erwähnten Ausnahmen besteht die Konstruktion aus Edelstahl der Serie 300.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen. 2" TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2" angeschlossen werden.