Dokumente
XX2702510
Millipore
Stützsieb, 25 mm, Polypropylen
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene support
Qualitätsniveau
Durchmesser
25 mm
Kompatibilität
for use with 1225 Sampling Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenvorsatzfilter! Mit Swinnex-Filterhaltern haben Sie die Flexibilität, den Membrantyp und Durchmesser auszuwählen, der sich am besten für die jeweilige Anwendung eignet. Für die Sterilfiltration sollten die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklaviert werden. Reinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze abgegeben werden, oder installieren Sie den Filterhalter „inline“ zum Filtern größerer Flüssigkeitsmengen
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
SX0001300 Swinnex-Filterhalter, 13 mm
SX0002500 Swinnex-Filterhalter, 25 mm
SX0004700 Swinnex-Filterhalter, 47 mm
Ersatzteile
SX0001301 Silikondichtungen für 13-mm-Swinnex-Filterhalter
SX0002501 Silikondichtungen für 25-mm-Swinnex-Filterhalter
XX2702510 Stützsieb, 25 mm, Polypropylen
XX1104715 Stützsieb, 47 mm, Polypropylen
XX1104707 O-Ring (5-329) für 47-mm-Swinnex-Filterhalter, Silikon
SX0004701 Unterteil-O-Ring für 47-mm-Swinnex-Filterhalter, Silikon
SX00047RK Ersatzteil-Kit für 47-mm-Swinnex-Filterhalter