Wichtige Dokumente
XX2504755
Millipore
Schlauch, 1/4 Zoll x 23 Zoll, Latex
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materialien
latex
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Länge
58 cm
Aufnahme
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar (kann nicht mit eingesetztem Filter autoklaviert werden. Der Filter kann durch extrahierbare Substanzen aus den Schläuchen beschädigt werden.)