Merck
MMRECVERY
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Filtrationseinheit
volume 100 mL
Synonym(e):
Filtration apparatus, Filtration device, Filtration funnel, Filtration system
Größe auswählen
24 EACH
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EACH
CHF 135.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
styrene-butadiene device
Qualitätsniveau
Agentur
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
Sterilität
electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 24
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Methode(n)
: suitable using growth promotion accessory
Volumen
100 mL
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® System
Allgemeine Beschreibung
The MILLIFLEX OASIS® filtration unit without membrane is designed specifically for the growth promotion test of the MILLIFLEX OASIS® culture media. This unit allows you to test the media performance under the same routine conditions.
Anwendung
Die MILLIFLEX OASIS® Filtrationseinheit ohne Membran ist speziell für eine Wachstumsförderungsprüfung konzipiert und findet Anwendung in effizienten Keimzahlbelastungstests.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Simple funnel transfer to the pump
  • Sample protection with the hinged lid on the funnel
  • Accurate sample volume with the clear funnel, visible level indicators, and hydrophobic material
  • Optimal, touch-free membrane to culture media transfer
  • Effortless funnel separation
Verpackung
  • Units are packed by8 on 2 detachable trays.
  • Each box contains 24 units: 3 bags of 8 units.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany