Fortfahren mit
MXSMC0120
Milliflex-Kassette für feste Medien
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polypropylene , styrene-acrylonitrile (SAN)
sterility
sterile
form
plate (solid agar)
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Die Milliflex® Kassette besteht aus leeren Kunststoffplatten, die zur Abgabe mit agarbasierten Medien vorgesehen sind. Sie wurde zur Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex Oasis® System zur praktischen, schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Gesamtkeimzahl entwickelt. Das spezielle Plattendesign hilft bei der Optimierung der Arbeitsschritte bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle, indem die Qualitätssicherung sichergestellt und die Risiken einer exogenen Kontamination vermieden werden. Jede Platte ist eine 3-teilige Vorrichtung zur Abgabe von 10 mL des Mediums. Die sterilisierte Platte ist in Einheiten von 120 Stück pro Packung erhältlich.
Application
Die leere Milliflex® Kassette für feste Medien wird für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl und die allgemeine mikrobiologische Analyse von Wasser verwendet. Sie findet häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen Verwendung.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXLMC0120MXSMPCA48MXSMCET48
description
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
description
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
description
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
form
plate (solid agar)
form
plate (liquid agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)