XX1614705
Millipore-Schliffkolben für die Vakuumfiltration
2L, Conical bottom
Synonym(e):
Filtration apparatus, Ground joint flask, Vacuum filtration flask
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Kolbenkapazität
2 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glasvakuum-Filtrationszubehör
Schliffkolben, 2 l, Konusboden
Diese Zubehörteile ersetzen die Teile, die in Millipore-Glas-Vakuumfiltrationskits enthalten sind, oder ermöglichen eine alternative Konfiguration.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore-Ganzglas-Filterhalterkits und das Millipore-MilliSolve-Kit.
Schliffkolben, 2 l, Konusboden
Diese Zubehörteile ersetzen die Teile, die in Millipore-Glas-Vakuumfiltrationskits enthalten sind, oder ermöglichen eine alternative Konfiguration.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore-Ganzglas-Filterhalterkits und das Millipore-MilliSolve-Kit.