XX1014707
Millipore Glastrichter für die Vakuumfiltration
1L, 47 mm, Borosilicate, Ground Glass Seal
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Trichterkapazität
1 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore Glaszubehörprodukt für die Vakuumfiltration
Glastrichter, 1 l 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörprodukte sind in den Millipore Glas-Vakuumfiltrations-Kits enthalten oder separat für eine alternative Konfiguration erhältlich.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für Millipore 47 mm Classic Glasfilterhalter-Kits und Millipore 47 mm Ganzglas-Filterhalter-Kits.
Glastrichter, 1 l 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörprodukte sind in den Millipore Glas-Vakuumfiltrations-Kits enthalten oder separat für eine alternative Konfiguration erhältlich.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für Millipore 47 mm Classic Glasfilterhalter-Kits und Millipore 47 mm Ganzglas-Filterhalter-Kits.