Merck
XX1012530
Millipore
Millipore Glas-Mikroanalysefilterhalter-Kit
25 mm, Stainless steel screen membrane support, 15mL Funnel
Synonym(e):
Millipore-Filterhalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel support (for screen filter; removable)
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
15.2 cm (6 in.)
Durchmesser
2.5 cm (0.98 in.)
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
2.5 cm2
Trichterkapazität
15 mL
Fitting
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Glas-Mikroanalysefilterhalter-Kit
25 mm, Siebmembranhalter aus Edelstahl, 15-ml-Trichter
Der Millipore Glas-Mikroanalysefilterhalter wurde für die Vakuumfiltration von Flüssigproben mit geringem Volumen zur Analyse von Partikel- oder biologischen Verunreinigungen konzipiert.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Kat.-Nr. - Beschreibung)
XX1012514 - Millipore Glastrichter, 15 ml, 25 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1012503 - Millipore Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1012532 - Millipore Glasunterteil und Verschluss, 25 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Siebhaltern, Sieb bereitgestellt
ALIGNED25 - Millipore Positionierhilfe, 25 mm, 5/PK
Eigenschaften & Vorteile:
• Eine Volumenskala gibt das Probenvolumen deutlich an
• Filterhalter aus gesintertem Glas oder Edelstahl erhältlich
Anwendungen:
Verunreinigungsanalyse (nicht zur Verwendung mit dicken Vorfiltern oder entzündlichen Flüssigkeiten)
Prinzip
Vakuum