Merck
XX1012502
Millipore
Millipore-Glasunterteil und Verschluss für Vakuumfiltration
25 mm, Glass frit support
Synonym(e):
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone stopper (parylene treated)
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
2.5 cm2
Fitting
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Glasunterteil und Stopfen, 25 mm, Glasfritten-Träger
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Glasfilterhalter-Kits für die Mikroanalyse, 25 mm.